Läs mer
N,N-Diethylmethylamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10294470 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10294470 100 mL Glass bottle 100ml
10386030 500 mL Glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10294470 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114461000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-39-7
Molekylformel C5H14N
Molekylvikt (g/mol) 88.17
MDL-nummer MFCD00009049
InChI-nyckel GNVRJGIVDSQCOP-UHFFFAOYSA-O
Synonym n,n-diethylmethylamine, diethylmethylamine, ethanamine, n-ethyl-n-methyl, n-methyldiethylamine, diethylamine, n-methyl, n-ethyl-n-methyl-ethanamine, methyldiethylamine, diethylmethyl amine, diethyl methyl amine, methyl diethyl amine
PubChem CID 12022
IUPAC-namn N-ethyl-N-methylethanamine
LEDER CC[NH+](C)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Diethylmethylamine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -196°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.7200g/mL, 0.72
Kokpunkt 63°C to 65°C
Flampunkt -23°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (C2H5)2NCH3
Brytningsindex 1.3890 to 1.391
Kvantitet 100 mL
Beilstein 04, 99
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol and ethyl ether,soluble in most common organic solvents
Formel vikt 87.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diethylmethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.