Läs mer
N,N-Diethylnicotinamide, MP Biomedicals
Produktkod. 11433045 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433045 100 g 25g
1 options
Produktkod. 11433045 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521149825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Diethylnicotinamide
CAS 59-26-7
Molekylformel C10H14N2O
Kvantitet 100 g
Synonym nikethamide, n,n-diethylnicotinamide, nicethamide, corvin, anacardone, anacordone, carbamidal, coramine, corvotone, nicamide
InChI-nyckel NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)C(=O)C1=CN=CC=C1
IUPAC-namn N,N-dietylpyridin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 178.235
PubChem CID 5497
Formel vikt 178.24