Läs mer
N,N-dietylnikotinamid (Nikethamid), TRC
Produktkod. 30040403
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30040403 2.5 g 2.5g
30138018 25 g -
30136166 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040403 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4600002.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-26-7
Molekylformel C10 H14 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Synonym 3-Pyridinecarboxamide, N,N-diethyl-, Nicotinamide, N,N-diethyl- (8CI), N,N-Diethyl-3-pyridinecarboxamide, 3-(N,N-Diethylcarbamoyl)pyridine, Anacardone, Anacordone, Astrocar, Canfodiamina, Carbamidal, Cardamine, Cardiamid, Cardiamide, Cardiamine, Cardimon, Coracon, Coractiv N, Coramine, Coramine (pharmaceutical), Cordiamin, Cordiamine, Corediol, Cormed, Cormid, Cormotyl, Cornotone, Corvin, Corvitol, Corvotone, Diethylnicotinamide, Dynacoryl, Ecoran, Eucoran, Kordiamin, N,N-Diethylnicotinamide, NSC 130820, NSC 169863, NSC 62103, Ni-Cor, Niamine, Nicamide, Nicetamide, Nicethamide, Nicorine, Nicotinic acid diethylamide, Nikardin, Niketamide, Niketamine, Nikethamide, Niketharol, Nikethyl, Nikorin, Niquetamide, Percoral, Pyricardyl, Pyridine-3-carboxydiethylamide, Pyridine-3-carboxylic acid diethylamide, Reformin, Rehormin, Salvacard, Sancora, Solyacord, Stimulin, Ventramine
IUPAC-namn N,N-dietylpyridin-3-karboxamid
LEDER CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nikethamide
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 178.1106