Läs mer
N,N-dietylsalicylylamid, 97 %
Produktkod. 11925551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11925551 25 g 25g
11915551 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437250250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
CAS: 19311-91-2 | C11H15NR2 | 193,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19311-91-2
Molekylformel C11H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.24
InChI-nyckel ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylsalicylamide, diethylsalicylamide, salicyldiethylamide, salicylamide, n,n-diethyl, benzamide, n,n-diethyl-2-hydroxy, o-hydroxy-n,n-diethylbenzamide, unii-hg05mo88tl, hg05mo88tl, acmc-20ak91, 2-hydroxy-n,n-diethylbenzamide
PubChem CID 88006
IUPAC-namn N,N-dietyl-2-hydroxibensamid
LEDER CCN(CC)C(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Diethylsalicylamide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 99,1 °C till 100,3 °C
Färg Tan till vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 193.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diethylsalicylamide, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.