Läs mer
N,N-dietylsalicylamid, Mikromol™
Produktkod. 30051504
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051504 25 mg
1 options
Produktkod. 30051504 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0045.140025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N,N-dietylsalicylamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material N,N-Diethylsalicylamide
CAS 19311-91-2
Analyt- eller komponentnamn N,N-Diethylsalicylamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H15 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N,N-Diethylsalicylamide
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn N,N-dietyl-2-hydroxybensalamid
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 193,1103 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.