Läs mer
N,N'-dietyltiourea, 98 %
Produktkod. 11413367
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413367 250 g 250g
11403367 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17143.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-55-5 | C5H12N2S | 132,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-55-5
Molekylformel C5H12N2S
Molekylvikt (g/mol) 132.23
MDL-nummer MFCD00004925
InChI-nyckel FLVIGYVXZHLUHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diethyl-2-thiourea, n,n'-diethylthiourea, pennzone e, thiourea, n,n'-diethyl, thiate h, n,n'-diethylthiocarbamide, urea, 1,3-diethyl-2-thio, usaf ek-1803, n,n-diethyl-2-thiourea, diethylthiourea
PubChem CID 2735009
ChEBI CHEBI:82448
IUPAC-namn 1,3-dietyltiourea
LEDER CCNC(=S)NCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diethylthiourea
Smältpunkt 75 °C till 79 °C
Densitet 1.12
Flampunkt 186 °C (367 °F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 773905
Formel vikt 132.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.