Läs mer
N,N′-Diethylthiourea, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 105-55-5 |
| Smältpunkt | 75°C to 78°C |
| Densitet | 1.12 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | (C2H5NH)2CS |
| MDL-nummer | MFCD00004925 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | N,N′-Diethylthiourea, 1,3-Diethylthiourea, N,N′-Diethylthiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.23 |
| Kvalitet | Research |