Läs mer
N,N'-dietylurea, 97 %
Produktkod. 11361507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361507 25 g 25g
11351507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02079.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 623-76-7 | C5H12N2O | 116,16 g/mol
N,N'-dietylurea används för syntes av koffein, teofyllin, läkemedelskemikalier, textilhjälpmedel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′
Löslighet
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-76-7
Molekylformel C5H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009028
InChI-nyckel ZWAVGZYKJNOTPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diethylurea, sym-diethylurea, urea, n,n'-diethyl, urea, 1,3-diethyl, urea, n,n'-diethyl 9ci, sym-n,n'-diethylurea, n-ethyl ethylamino carboxamide, urea,3-diethyl, urea,n'-diethyl, 1,3-diethyl-urea
PubChem CID 12194
IUPAC-namn 1,3-dietylkarbamid
LEDER CCNC(=O)NCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diethylurea
Smältpunkt 109 °C till 113 °C
Linjär formel CH3CH2NHCONHCH2CH3
Kvantitet 25 g
Beilstein 1744741
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.