Läs mer
N,N-Diisopropyl 2-Bromobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diisopropyl 2-Bromobenzamide |
| CAS | 6641-72-1 |
| Molekylformel | C13H18BrNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO/c1-10(2)15(11(3)4)14(16)13-9-7-6-8-12(13)5/h6-11H,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)N(C(C)C)C(=O)c1ccccc1Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.19 |