Läs mer
N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methyl-phenyl)-3-phenylpropylamide-d14, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methyl-phenyl)-3-phenylpropylamide-d14 |
| CAS | 1795013-34-1 |
| Molekylformel | C23H17D14NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31NO2/c1-16(2)24(17(3)4)23(25)15-20(19-10-8-7-9-11-19)21-14-18(5)12-13-22(21)26-6/h7-14,16-17,20H,15H2,1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,16D,17D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(C(=O)CC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2OC)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N,N-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.58 |
| Formel vikt | 367.3234 |