Learn More
N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methyl-phenyl)-3-phenylpropylamine-d14, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methyl-phenyl)-3-phenylpropylamine-d14 |
| CAS | 1795031-80-9 |
| Molekylformel | C23H19D14NO |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | rac-O-Methyltolterodine-d14 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33NO/c1-17(2)24(18(3)4)15-14-21(20-10-8-7-9-11-20)22-16-19(5)12-13-23(22)25-6/h7-13,16-18,21H,14-15H2,1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,17D,18D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(CCC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2OC)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-N-[3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropyl]propan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.6 |
| Formel vikt | 353.3441 |