Läs mer
N,N-Diisopropyl-3-pentylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diisopropyl-3-pentylamine |
| CAS | 68714-10-3 |
| Molekylformel | C11H25N |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N,N-Bis(1-methylethyl)-3-pentanamine, 1-Ethyl-N,N-diisopropylpropylamine, N,N-Diisopropylpentan-3-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H25N/c1-7-11(8-2)12(9(3)4)10(5)6/h9-11H,7-8H2,1-6H3 |
| LEDER | CCC(CC)N(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC-namn | N,N-di(propan-2-yl)pentan-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.32 |
| Formel vikt | 171.1987 |