Läs mer
N,N-diisopropylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15471728
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471728 1 g 1g
15491728 250 mg 250mg
15481728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55471.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4107-98-6 | C12H19N | 177.291 g/mol
N,N-diisopropylanilin användes för syntes av 4-diisopropylaminobensonitril. Den kan användas för syntes av 6-(4-bromfenyl)-3-metoxi-5-metyl-8-oxabicyklo[3.2.1]okta-3,6-dien-2-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-diisopropylanilin användes för syntes av 4-diisopropylaminobensonitril. Den kan användas för syntes av 6-(4-bromfenyl)-3-metoxi-5-metyl-8-oxabicyklo[3.2.1]okta-3,6-dien-2-on.
Anteckningar
Ljuskänslig. Undvik oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4107-98-6
Molekylformel C12H19N
Molekylvikt (g/mol) 177.291
MDL-nummer MFCD00048277
InChI-nyckel OVSARSKQWCLSJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-bis 1-methylethyl, unii-kep9pka41k, kep9pka41k, n,n-dsopropylanlne, diisopropylphenyl amine, acmc-1asew, dsstox_cid_22189, dsstox_rid_79949, dsstox_gsid_42189
PubChem CID 61329
IUPAC-namn N,N-di(propan-2-yl)anilin
LEDER CC(C)N(C1=CC=CC=C1)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diisopropylaniline
Färg Färglös till gul
Densitet 0.91 g/mL
Kokpunkt 95°C to 96°C (11 mmHg)
Flampunkt 84°C (183°F)
Brytningsindex 1.519
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 177.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.