Läs mer
N,N-diisopropylanilin, 97 %
Produktkod. 15481728
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481728 5 g 5g
15491728 250 mg 250mg
15471728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55471.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 4107-98-6 | C12H19N | 177,291 g/mol
N,N-diisopropylanilin användes för syntes av 4-diisopropylaminobensonitril. Den kan användas för syntes av 6-(4-bromfenyl)-3-metoxi-5-metyl-8-oxabicyklo[3.2.1]okta-3,6-dien-2-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-diisopropylanilin användes för syntes av 4-diisopropylaminobensonitril. Den kan användas för syntes av 6-(4-bromfenyl)-3-metoxi-5-metyl-8-oxabicyklo[3.2.1]okta-3,6-dien-2-on.
Anteckningar
Ljuskänslig. Undvik oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4107-98-6
Molekylformel C12H19N
Molekylvikt (g/mol) 177.291
MDL-nummer MFCD00048277
InChI-nyckel OVSARSKQWCLSJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-bis 1-methylethyl, unii-kep9pka41k, kep9pka41k, n,n-dsopropylanlne, diisopropylphenyl amine, acmc-1asew, dsstox_cid_22189, dsstox_rid_79949, dsstox_gsid_42189
PubChem CID 61329
IUPAC-namn N,N-di(propan-2-yl)anilin
LEDER CC(C)N(C1=CC=CC=C1)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diisopropylaniline
Färg Färglös till gul
Densitet 0.91 g/mL
Kokpunkt 95 °C till 96 °C (11 mmHg)
Flampunkt 84 °C (183 °F)
Brytningsindex 1.519
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 177.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diisopropylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diisopropylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.