Läs mer
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride, 98%
Produktkod. 11985471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11985471 5 g Glasflaska 5g
11975471 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11985471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314520050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19009-39-3 | C7H14ClNO | 163.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19009-39-3
Molekylformel C7H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 163.65
InChI-nyckel RSAFAYLZKCYUQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylcarbamoyl chloride, n,n-diisopropylcarbamoyl chloride, diisopropylcarbamic chloride, diisopropylcarbamyl chloride, n,n-di propan-2-yl carbamoyl chloride, acmc-20ak8x, diisopropyl carbamyl chloride, di-i-propylcarbamoyl chloride, n,n-diisopropylchloroformamide, n,n-diisopropylcarbamoylchloride
PubChem CID 87890
IUPAC-namn N,N-di(propan-2-yl)karbamoylklorid
LEDER CC(C)N(C(C)C)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Smältpunkt 58.1°C to 59.1°C
Kokpunkt 90.0°C to 93.0°C (15.0mmHg)
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul eller vit till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CH]2NCOCl
Kvantitet 5 g
Formel vikt 163.65
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride, 98%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.