Läs mer
N,N'-Diisopropylkarbodimid, 99 %
Beskrivning
N,N'-Diisopropylkarbodiimid används som reagens i syntetisk organisk kemi. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt och som stabilisator för Sarin (kemiskt vapen). Det används också vid syntes av peptider och nukleinsyra. Vidare används det som ett antineoplastiskt medel och är involverat i behandlingen av malignt melanom och sarkom. Utöver detta används det i syntesen av syraanhydrid, aldehyd, keton och isocyanat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
N,N′ -Diisopropylkarbodiimid används som reagens i syntetisk organisk kemi. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt och som stabilisator för Sarin (kemiskt vapen). Det används också vid syntes av peptider och nukleinsyra. Vidare används det som ett antineoplastiskt medel och är involverat i behandlingen av malignt melanom och sarkom. Utöver detta används det i syntesen av syraanhydrid, aldehyd, keton och isocyanat.
Löslighet Löslig i
kloroform, metylenklorid, acetonitril, dioxan, dimetylformamid och tetrahydrofuran.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras svalt. Oförenligt med oxidationsmedel och syror.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Diisopropylcarbodiimide |
| Densitet | 0.81 |
| Kokpunkt | 145 °C till 148 °C |
| Flampunkt | 33 °C (91 °F) |
| Odör | Stank |
| Brytningsindex | 1.433 |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN2929 |
| Beilstein | 878281 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- N,N'-Diisopropylcarbodiimide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylcarbodiimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.