Läs mer
N,N'-Diisopropylkarbodimid, 99 %
Produktkod. 11434230
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434230 50 g 50g
11424230 10 g 10g
11409556 25 g 25g
11444230 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11434230 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19292.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.62 SEK
    1688.65 SEK / 50g
    Save 191.97 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Alfa Aesar N,N'-Diisopropylkarbodiimid, 99 %, Mängd: 25 g, Kokpunkt: 145 grader. C till 148 grader. C, molekylvikt: 126,203, procentuell renhet: 99 %, Beilstein: 878281, CAS: 693-13-0, ChEBI: CHEBI:53092, Densitet: 0,81, DOT-information: Farlig klass: 6.1; Förpackningsgruppen: I, EINECS Nummer: 211-743-7 | CAS: 693-13-0 | C7H14N2 | 126,203 g/mol
N,N'-Diisopropylkarbodiimid används som reagens i syntetisk organisk kemi. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt och som stabilisator för Sarin (kemiskt vapen). Det används också vid syntes av peptider och nukleinsyra. Vidare används det som ett antineoplastiskt medel och är involverat i behandlingen av malignt melanom och sarkom. Utöver detta används det i syntesen av syraanhydrid, aldehyd, keton och isocyanat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Diisopropylkarbodiimid används som reagens i syntetisk organisk kemi. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt och som stabilisator för Sarin (kemiskt vapen). Det används också vid syntes av peptider och nukleinsyra. Vidare används det som ett antineoplastiskt medel och är involverat i behandlingen av malignt melanom och sarkom. Utöver detta används det i syntesen av syraanhydrid, aldehyd, keton och isocyanat.
Löslighet Löslig i
kloroform, metylenklorid, acetonitril, dioxan, dimetylformamid och tetrahydrofuran.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras svalt. Oförenligt med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-13-0
Molekylformel C7H14N2
Molekylvikt (g/mol) 126.203
MDL-nummer MFCD00065689
InChI-nyckel BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine
PubChem CID 12734
ChEBI CHEBI:53092
IUPAC-namn N,N'-di(propan-2-yl)metandiimin
LEDER CC(C)N=C=NC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Densitet 0.81
Kokpunkt 145 °C till 148 °C
Flampunkt 33 °C (91 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 878281
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metylenklorid, acetonitril, dioxan, dimetylformamid och tetrahydrofuran.
Formel vikt 126.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylcarbodiimide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.