Läs mer
N,N'-Diisopropylkarbodimid, TRC
Produktkod. 30372583
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30372583 500 mg
1 options
Produktkod. 30372583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD455495500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diisopropylcarbodiimide
CAS 693-13-0
Molekylformel C7H14N2
Kvantitet 500 mg
Synonym N,N'-Methanetetraylbis-2-propanamine, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, DIC, DIPC, DIPCDI, Diisopropylcarbodiimide, NSC 42080
InChI formel InChI=1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
LEDER c1ccc(cc1)COc2ccc(cc2)[C@H]3C4(CCC(=O)CC4)C(=O)N3c5ccc(F)cc5
IUPAC-namn N,N'-di(propan-2-yl)metaniimin
Molekylvikt (g/mol) 126.2
Formel vikt 126.1157