Läs mer
N,N'-Diisopropylkarbodimid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Diisopropylcarbodiimide |
| CAS | 693-13-0 |
| Molekylformel | C7H14N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N,N'-Methanetetraylbis-2-propanamine, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, DIC, DIPC, DIPCDI, Diisopropylcarbodiimide, NSC 42080 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3 |
| LEDER | c1ccc(cc1)COc2ccc(cc2)[C@H]3C4(CCC(=O)CC4)C(=O)N3c5ccc(F)cc5 |
| IUPAC-namn | N,N'-di(propan-2-yl)metaniimin |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.2 |
| Formel vikt | 126.1157 |