Läs mer
N,N-Diisopropyletylamin, Bioteknikkvalitet, 99,5 %, Solstice
Produktkod. 15635690
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15635690 100 mL Glasflaska 100ml
15655690 500 mL Glasflaska 500ml
15645690 2 L Glasflaska 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15635690 Leverantör Honeywell-Burdick and Jackson Leverantörsnummer 496219100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Biotech Grade, 99,5 %
  • Solstice utvecklade de första högrena lösningsmedlen för mer än 50 år sedan
  • När nya tillämpningar och tekniker dyker upp fortsätter Solstice att utveckla produkter för att möta de mest krävande kraven för laboratorier och läkemedelsproduktion
  • Våra förpackningslösningar, från laboratoriestorlek till produktion, ger våra kunder mervärde, ökad effektivitet och ökad säkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7087-68-5
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.247
MDL-nummer MFCD00008868
InChI-nyckel JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC-namn N-etyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CCN(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diisopropylethylamine
Smältpunkt -19,99 °C
Densitet 0,742 g/ml vid 25 °C
Kokpunkt 128,33 °C
Flampunkt 12 °C (53,6 °F)
Odör Stark, aminliknande
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CH]2NC2H5
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3384
Formel vikt 129,24 g/mol
Procent renhet 99.50%