Läs mer
N,N-Diisopropyletylamin, Bioteknikkvalitet, 99,5 %, Solstice
Produktkod. 15645690
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15645690 2 L Glasflaska 2 L
15635690 100 mL Glasflaska 100ml
15655690 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15645690 Leverantör Honeywell-Burdick and Jackson Leverantörsnummer 4962192L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16155.00 SEK
    14808.07 SEK / 2 L
    Save 1346.93 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Biotech Grade, 99,5 %
  • Solstice utvecklade de första högrena lösningsmedlen för mer än 50 år sedan
  • När nya tillämpningar och tekniker dyker upp fortsätter Solstice att utveckla produkter för att möta de mest krävande kraven för laboratorier och läkemedelsproduktion
  • Våra förpackningslösningar, från laboratoriestorlek till produktion, ger våra kunder mervärde, ökad effektivitet och ökad säkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7087-68-5
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.247
MDL-nummer MFCD00008868
InChI-nyckel JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
IUPAC-namn N-etyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CCN(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diisopropylethylamine
Smältpunkt -19,99 °C
Densitet 0,742 g/ml vid 25 °C
Kokpunkt 128,33 °C
Flampunkt 12 °C (53,6 °F)
Odör Stark, aminliknande
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CH]2NC2H5
Kvantitet 2 L
UN-nummer UN3384
Formel vikt 129,24 g/mol
Procent renhet 99.50%