Läs mer
N,N-Diisopropylethylamine (Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Produktkod. 10647823
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10647823 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10647823 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP592500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
N,N-Diisopropylethylamine is commonly used in peptide synthesis reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Alfa vektor Diisopropylethylamine
Kemiskt namn eller material N, N-Diisopropylethylamine
CAS 7087-68-5
Smältpunkt -46°C
Färg Yellow
Densitet 0.7560g/cm³
Kokpunkt 127°C
Analysprocentintervall ≥99 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C8H19N
Brytningsindex 1.4113 to 1.4153 (at 25°C)
Kvantitet 500 mL
Merck Index 15, 3219
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
InChI-nyckel JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(C(C)C)C(C)C
IUPAC-namn N-ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 129.247
PubChem CID 81531
Formel vikt 129.24
Ångtryck 38mmHg at 31°C
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Peptide Synthesis
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diisopropylethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.