Läs mer
N,N-Diisopropyletylamin, TRC
Produktkod. 30040697
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040697 50 g
30005663 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30040697 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49334050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7087-68-5
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.24
Synonym Triethylamine, 1,1'-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-N-(1-methylethyl)-2-propanamine, 1,1'-Dimethyltriethylamine, Bis(1-methylethyl)ethylamine, DIEA, DIPEA, Diisopropylethylamine, Ethyl-N,N-diisopropylamine, Ethylbis(propan-2-yl)amine, Ethyldiisopropylamine, Huenig's base, Hunig's base, Hunig's reagent, N,N-Bis(1-methylethyl)-N-ethylamine, N,N-Diisopropylethylamine, N-Ethyl-N,N-diisopropylamine, N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine, N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine, N-Ethyldiisopropylamine, NSC 147491, 1,1'-Dimethyltriethylamine, Bis(1-methylethyl)ethylamine, DIEA, DIPEA, Diisopropylethylamine, Ethyl-N,N-diisopropylamine, Ethyldiisopropylamine, Huenig's base, Hunig's base, Hunig's reagent, N,N-Bis(1-methylethyl)-N-ethylamine, N,N-Diisopropylethylamine, N-Ethyl-N,N-diisopropylamine, N-Ethyl-N-(1-methylethyl)-2-propanamine, N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine, N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine, N-Ethyldiisopropylamine, NSC 147491
IUPAC-namn N-etyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
LEDER CCN(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diisopropylethylamine
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Formel vikt 129.1517
Procent renhet >95%