Läs mer
N,N-Diisopropyletylamintrihydrofluorid, 90 %
Produktkod. 10561144 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10561144 1 g Plastflaska 1g
10656314 5 g Plastflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10561144 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390710010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 131600-43-6 | C8H22F3N | 189,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131600-43-6
Molekylformel C8H22F3N
Molekylvikt (g/mol) 189.27
MDL-nummer MFCD00144880
InChI-nyckel AJRRXKJZYYBJPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylethylamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine trihydrofluoride, n,n-diisopropylethylamine trihydrofluoride, acmc-1bx1e, ksc490i4d, n,n,-diisopropylethylamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-aminetrihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropyl-propan-2-amine trihydrofluoride, n-ethyl-n-propan-2-yl-2-propanamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-propan-2-yl-propan-2-amine trihydrofluoride
PubChem CID 45108321
IUPAC-namn N-etyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin;trihydrofluorid
LEDER F.F.F.CCN(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9650g/mL, 0.965
Kokpunkt 93°C to 95°C (4.0 mmHg)
Flampunkt 40.5°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 189.26
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.