Läs mer
N,N'-Diisopropyletylendiamin, 97 %
Produktkod. 11438996
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438996 100 g 100g
11428996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17114.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 4013-94-9 | C8H20N2 | 144,26 g/mol
N,N'-dietyletylendiamin används vid framställning av 2-imidazolidinkarboxaldehyder och 1,4,6,9-tetraalkyl-1,4,6,9-tetraaza-5,10-dioxaperhydroantracener genom att reagera med glyoxal. Den fungerar som en ligand och bildar koordinationskomplex med koppar(II), som uppvisar termokroma egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Dietytylendiamin används vid framställning av 2-imidazolidinkarboxaldehyder och 1,4,6,9-tetraalkyl-1,4,6,9-tetraaza-5,10-dioxaperhydroantracener genom att reagera med glyoxal. Den fungerar som en ligand och bildar koordinationskomplex med koppar(II), som uppvisar termokroma egenskaper.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4013-94-9
Molekylformel C8H20N2
Molekylvikt (g/mol) 144.26
MDL-nummer MFCD00008864
InChI-nyckel MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diisopropylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1-methylethyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 1-methylethyl, n,n'-diisopropylethylene diamine, n,n'-di propan-2-yl ethane-1,2-diamine, 1,2-bis isopropylamino ethane, n,n'-disopropylethylene diamine, 1,2-ethanediamine,n1,n2-dipropyl, diped, n,n'-diisopropyl-ethylenediamine
PubChem CID 77628
IUPAC-namn N,N'-di(propan-2-yl)etan-1,2-diamin
LEDER CC(C)NCCNC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diisopropylethylenediamine
Densitet 0.798
Kokpunkt 169 °C till 171 °C
Flampunkt 51 °C (123 °F)
Brytningsindex 1.4289
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1735571
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 144.26
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.