Läs mer
N,N-diisopropyletylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391697
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391697 50 g 50g
11381697 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04765.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 121-05-1 | C8H20N2 | 144.262 g/mol
N,N-diisopropyletylendiamin kan användas för att framställa 1,4-diisopropyl-piperazin-2-on genom upphettning. Det används som ligander för metateskatalysatorer. Det fungerar som antimikrobiellt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-diisopropyletylendiamin kan användas för att framställa 1,4-diisopropyl-piperazin-2-on genom uppvärmning. Det används som ligander för metateskatalysatorer. Det fungerar som antimikrobiellt medel.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från luft, oxidationsmedel. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, Starka syror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-05-1
Molekylformel C8H20N2
Molekylvikt (g/mol) 144.262
MDL-nummer MFCD00015015
InChI-nyckel CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
PubChem CID 8459
IUPAC-namn N',N'-di(propan-2-yl)etan-1,2-diamin
LEDER CC(C)N(CCN)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diisopropylethylenediamine
Densitet 0.828
Kokpunkt 170°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1734800
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 144.26
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.