Läs mer
N,N-diisopropyletylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4813565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 13541620
Brand: Thermo Scientific Acros 448250250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 121-05-1 | C8H20N2 | 144.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-05-1
Molekylformel C8H20N2
Molekylvikt (g/mol) 144.26
InChI-nyckel CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
PubChem CID 8459
IUPAC-namn N',N'-di(propan-2-yl)etan-1,2-diamin
LEDER CC(C)N(CCN)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Diisopropylethylenediamine
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 170°C
Flampunkt 54°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
Kvantitet 25 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible
Formel vikt 144.26
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Diisopropylethylenediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.