Läs mer
N,N'-Diisopropyletylendiamin, TRC
Produktkod. 30180263
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180263 25 g
30179850 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180263 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45528525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4013-94-9
Molekylformel C8 H20 N2
Molekylvikt (g/mol) 144.26
Synonym N1,N2-Bis(1-methylethyl)-1,2-ethanediamine, N,N’-Bis(1-methylethyl)-1,2-ethanediamine, N,N'-Diisopropylethylenediamine, 1,2-Bis(isopropylamino)ethane, N,N’-Diisopropyl-1,2-diaminoethane, N,N’-Diisopropyl-1,2-ethanediamine, Potassium Clavulanate EP Impurity L;
IUPAC-namn N,N'-di(propan-2-yl)etan-1,2-diamin
LEDER CC(C)NCCNC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diisopropylethylenediamine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H20N2/c1-7(2)9-5-6-10-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Formel vikt 144.1626