Läs mer
N,N-Diisopropylformamide, 98%
Produktkod. 11352756
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352756 5 g 5g
11362756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08857.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2700-30-3 | C7H15NO | 129.203 g/mol
Det används som en mellanprodukt för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt för organisk syntes
.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2700-30-3
Molekylformel C7H15NO
Molekylvikt (g/mol) 129.203
MDL-nummer MFCD00008867
InChI-nyckel UNBDDZDKBWPHAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylformamide, formamide, n,n-bis 1-methylethyl, n-formyldiisopropylamine, diisopropylformamide, n,n-bis 1-methylethyl formamide, nn-di-iso-propylformamide, formamide, n,n-diisopropyl, formamide, bis 1-methylethyl, n,n-bis methylethyl carboxamide, 1y1&nvhy1&1
PubChem CID 75912
IUPAC-namn N,N-di(propan-2-yl)formamid
LEDER CC(C)N(C=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diisopropylformamide
Smältpunkt 10°C to 11°C
Densitet 0.889
Kokpunkt 195°C to 196°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 5 g
Beilstein 1745406
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 129.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.