Läs mer
N,N-diisopropylformamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Diisopropylformamide |
| CAS | 2700-30-3 |
| Molekylformel | C7H15NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Formyldiisopropylamine, NSC 404524, N,N-Bis(1-methylethyl)formamide, Diisopropylformamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c1-6(2)8(5-9)7(3)4/h5-7H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)N(C=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | N,N-di(propan-2-yl)formamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vikt | 129.1154 |