Läs mer
N,N'-Diisopropylthiourea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Diisopropylthiourea |
| CAS | 2986-17-6 |
| Molekylformel | C7H16N2S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | N,N'-Bis(1-methylethyl)thiourea, 1,3-Diisopropyl-2-thiourea, 1,3-Diisopropylthiourea, Diisopropylthiourea, N,N'-Diisopropylthiourea, NSC 8694 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2S/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10) |
| LEDER | CC(C)NC(=S)NC(C)C |
| IUPAC-namn | 1,3-di(propan-2-yl)thiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.28 |
| Formel vikt | 160.1034 |