Läs mer
N,N'-dimetyl-1,3-propandiamin, 97 %
Produktkod. 11428726
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428726 25 g 25g
11418726 5 g 5g
11438726 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16901.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 111-33-1 | C5H16N2 | 104,20 g/mol
Anställd som läkemedelsintermediär. Det är en viktig råvara som används i organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Anställd som läkemedelsintermediär. Det är en viktig råvara som används i organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten, 1e+006 mg/L vid °25 C (uppskattat).
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, koldioxid och luft. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-33-1
Molekylformel C5H16N2
Molekylvikt (g/mol) 104.20
MDL-nummer MFCD00008292
InChI-nyckel UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
Synonym n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin
PubChem CID 66978
IUPAC-namn N,N'-dimetylpropan-1,3-diamin
LEDER C[NH2+]CCC[NH2+]C
Spécification
Kemiskt namn eller material N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Densitet 0.817
Kokpunkt 143 °C till 146 °C
Flampunkt 32 °C (90 °F)
Odör Aminliknande
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2733
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Löslighetsinformation Fullt blandbar i vatten, 1e +006 mg/L @ 25 °C (est).
Formel vikt 102.18
Procent renhet 97%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.