Läs mer
N,N-dimetyl-1,3-propandiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332206
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332206 250 mL 250ml
11342206 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03539.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-55-7 | C5H14N2 | 102.181 g/mol
Användbar för klyvning av N-alkylftalimidderivat för att ge primära aminer, som ett alternativ till metylhydrazin. DMAPA används också direkt som härdare i epoxihartser inom plastindustrin, som tvärbindningsmedel för cellulosafibrer inom pappersindustrin och som anti-krympmedel för läder. Det används som mellanprodukt vid tillverkning av bindemedel, jonbytarmaterial, flockningsmedel (vattenbehandling), kosmetiska medel, tvätt- och rengöringsmedel (betainer), tillsats för bensin och andra bränslen, polyuretanfibrer och smörjmedel, färgämnen, jordbrukskemikalier, medel som används inom foto- och textilindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Användbar för klyvning av N-alkylftalimidderivat för att ge primära aminer, som ett alternativ till metylhydrazin. DMAPA används också direkt som härdare i epoxihartser inom plastindustrin, som tvärbindningsmedel för cellulosafibrer inom pappersindustrin och som anti-krympmedel för läder. Det används som mellanprodukt vid tillverkning av bindemedel, jonbytarmaterial, flockningsmedel (vattenbehandling), kosmetiska medel, tvätt- och rengöringsmedel (betainer), tillsats för bensin och andra bränslen, polyuretanfibrer och smörjmedel, färgämnen, jordbrukskemikalier, medel som används inom foto- och textilindustrin.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-55-7
Molekylformel C5H14N2
Molekylvikt (g/mol) 102.181
MDL-nummer MFCD00008216
InChI-nyckel IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
PubChem CID 7993
IUPAC-namn N',N'-dimetylpropan-1,3-diamin
LEDER CN(C)CCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Smältpunkt -70°C
Densitet 0.818
Kokpunkt 126°C to 128°C
Flampunkt 32°C (89°F)
Odör Ammonia-like
Linjär formel (CH3)2N(CH2)3NH2
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2734
Beilstein 605293
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.