Läs mer
N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine-d6 |
| CAS | 1219802-71-7 |
| Molekylformel | C5 2H6 H8 N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Propanediamine, N1,N1-di(methyl-d3)- (ACI), N1,N1-Di(methyl-d3)-1,3-propanediamine (ACI), 3-[Di(methyl-d3)amino]-1-propylamine, 3-(Dimethylamino)-1-propylamine-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Di(methyl-d3)-1,3-diaminopropane, N,N-Di(methyl-d3)propylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCCN)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N',N'-bis(trideuteriomethyl)propane-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.22 |
| Formel vikt | 108.1534 |