Läs mer
N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine, TRC
Produktkod. 30371345
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30371345 5 g
1 options
Produktkod. 30371345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4776905G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine
CAS 109-55-7
Molekylformel C5H14N2
Kvantitet 5 g
Synonym 1,3-Propanediamine, N,N-dimethyl- (6CI,8CI,9CI), N1,N1-Dimethyl-1,3-propanediamine, (3-Aminopropyl)dimethylamine, (3-Dimethylaminopropan-1-yl)amine, 1-(Dimethylamino)-3-aminopropane, 1-Amino-3-(dimethylamino)propane, 3-(Dimethylamino)-1-aminopropane, 3-(Dimethylamino)-1-propanamine, 3-(Dimethylamino)-1-propylamine, 3-(Dimethylamino)propanamine, 3-(Dimethylamino)propylamine, 3-(N,N-Dimethylamino)-1-propylamine, 3-Amino-1-(dimethylamino)propane, 3-N,N-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine, N,N-Dimethyl-3-aminopropylamine, N,N-Dimethyl-N-(3-aminopropyl)amine, N,N-Dimethylpropylenediamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)amine, N-Aminopropyl-N,N-dimethylamine, N1,N1-Dimethylpropane-1,3-diamine, NSC 1067, N',N'-Dimethylpropane-1,3-diamine, U-CAT 2000, γ-Dimethylaminopropylamine, 1,1-Dimethyl-1,3-propylenediamine, N,N-Dimethyl-3-aminopropylamine, N,N-Dimethyl-N-(3-aminopropyl)amine, N,N-Dimethylpropylenediamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)amine, N-Aminopropyl-N,N-dimethylamine, NSC 1067, N',N'-Dimethylpropane-1,3-diamine, U-CAT 2000, gamma-Dimethylaminopropylamine
InChI formel InChI=1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3
LEDER CN(C)CCCN
IUPAC-namn N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine
Molekylvikt (g/mol) 102.18
Formel vikt 102.1157