Läs mer
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine, 98%
Produktkod. 11449410
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449410 5 g 5g
11439410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449410 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50276.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3529-10-0 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N-dimetyl-1,4-butandiamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N,N
-dimetyl-1,4-butandiamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3529-10-0
Molekylformel C6H16N2
Molekylvikt (g/mol) 116.208
MDL-nummer MFCD00047977
InChI-nyckel GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine
PubChem CID 77063
IUPAC-namn N',N'-dimetylbutan-1,4-diamin
LEDER CN(C)CCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine
Linjär formel (CH3)2NCH2CH2CH2CH2NH2
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 116.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.