Läs mer
N,N-dimetyl-1-dodecylamin N-oxid, 95 %
Produktkod. 11332009
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332009 25 g 25g
11322009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26065.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1643-20-5 | C14H31NO | 229,408 g/mol
N,N-dimetyl-1-dodecylamin N-oxid används som skumbyggare och stabilisator. Det används också i kosmetika, mjukgörande medel, balsam, emulgeringsmedel, diskmedel, schampon, antistatiska, vätande, antibakteriella och svampdödande medel. Vidare används det för att solubilisera proteiner och för att studera konformationen och molekylära interaktioner mellan makromolekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N,N-dimetyl-1-dodecylamin N-oxid används som skumbyggare och stabilisator. Det används också i kosmetika, mjukgörande medel, balsam, emulgeringsmedel, diskmedel, schampon, antistatiska, vätande, antibakteriella och svampdödande medel. Vidare används det för att solubilisera proteiner och för att studera konformationen och molekylära interaktioner mellan makromolekyler.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1643-20-5
Molekylformel C14H31NO
Molekylvikt (g/mol) 229.408
MDL-nummer MFCD00002049
InChI-nyckel SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauramine oxide, lauryldimethylamine oxide, dodecyldimethylamine oxide, lauryldimethylamine n-oxide, ldao, ammonyx ao, ammonyx lo, empigen ob, aromox dmcd, conco xal
PubChem CID 15433
IUPAC-namn N,N-dimetyldodekan-1-aminoxid
LEDER CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Smältpunkt 120 °C till 123 °C
Densitet 0.996
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 1769927
Känslighet Mycket hygroskopisk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 229.4
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.