Läs mer
N,N-dimetyl-1-naftylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337908
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337908 5 mL 5ml
11347908 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036438.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-56-6 | C12H13N | 171.243 g/mol
N,N-dimetyl-1-naftylamin används i nitratreduktastestet för att bilda en röd fällning av Prontosil genom att reagera med ett nitrit-sulfanilsyrakomplex. Och används också för att detektera och bestämma nitriter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-56-6
Molekylformel C12H13N
Molekylvikt (g/mol) 171.243
MDL-nummer MFCD00003919
InChI-nyckel AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-1-naphthylamine, 1-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthalenamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-naphthalenamine, n,n-dimethyl-1-napthylamine, dimethyl 1-naphthyl amine, alpha-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthylamine, n,n-dimethyl, dimethyl-alpha-naphthylamine, n,n-dimethyl-1-naftylamin
PubChem CID 6848
IUPAC-namn N,N-dimetylnaftalen-1-amin
LEDER CN(C)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
Färg Gult
Densitet 1.039 g/mL
Kokpunkt 145°C to 147°C (12 mmHg)
Brytningsindex 1.623
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN3082
Merck Index 14,3252
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 171.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.