Läs mer
N,N-dimetyl-1-naftylamin, 99 %
Produktkod. 10723534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723534 500 mL Glasflaska 500ml
10688314 5 mL Glasflaska 5ml
10266880 25 mL Glasflaska 25ml
10308440 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10723534 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204175000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 86-56-6 | C12H13N | 171,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-56-6
Molekylformel C12H13N
Molekylvikt (g/mol) 171.24
MDL-nummer MFCD00003919
InChI-nyckel AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-1-naphthylamine, 1-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthalenamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-naphthalenamine, n,n-dimethyl-1-napthylamine, dimethyl 1-naphthyl amine, alpha-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthylamine, n,n-dimethyl, dimethyl-alpha-naphthylamine, n,n-dimethyl-1-naftylamin
PubChem CID 6848
IUPAC-namn N,N-dimetylnaftalen-1-amin
LEDER CN(C)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N, N-Dimethyl-1-naphthylamine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Gul till brun
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 139 °C till 140 °C (13,0 mmHg)
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H7N(CH3)2
Brytningsindex 1,6210 till 1,623
Kvantitet 500 mL
Beilstein 12, 1221
Merck Index 15, 3276
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 171.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.