Läs mer
N,N-Dimethyl-1H-benzotriazole-1-carboximidamide Monohydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-1H-benzotriazole-1-carboximidamide monohydrochloride |
| CAS | 827042-23-9 |
| Molekylformel | C9 H11 N5 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5.ClH/c1-13(2)9(10)14-8-6-4-3-5-7(8)11-12-14;/h3-6,10H,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)C(=N)n1nnc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethylbenzotriazole-1-carboximidamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.68 |
| Formel vikt | 225.0781 |