missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-Dimethyl-2-[1(RS)-1-phenyl-1-(pyridin-4-yl)ethoxy]ethanamine Hydrogen Succinate, Mikromol™
Beskrivning
N,N-Dimethyl-2-[1(RS)-1-phenyl-1-(pyridin-4-yl)ethoxy]ethanamine Hydrogen Succinate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-2-[1(RS)-1-phenyl-1-(pyridin-4-yl)ethoxy]ethanamine Hydrogen Succinate |
| CAS | 2731671-64-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N-Dimethyl-2-[1(RS)-1-phenyl-1-(pyridin-4-yl)ethoxy]ethanamine Hydrogen Succinate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H22 N2 O . C4 H6 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Doxylamine Imp. A (EP), N,N-Dimethyl-2-[1(RS)-1-phenyl-1-(pyridin-4-yl)ethoxy]ethanamine Hydrogen Succinate, 4-[alpha-(2-Dimethylaminoethoxy)-alpha-methylbenzyl]-pyridine Hydrogen Succinate, Doxylamine Hydrogen Succinate Impurity A as Hydrogen Succinate, Doxylamine Impurity A as Hydrogen Succinate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| LEDER | CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccncc2.OC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | butanedioic acid;N,N-dimethyl-2-(1-phenyl-1-pyridin-4-ylethoxy)ethanamine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?