Läs mer
N,N-Dimethyl-2,2-diphenyl-4-hydroxybutyramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-2,2-diphenyl-4-hydroxybutyramide |
| CAS | 37743-13-8 |
| Molekylformel | C18H21NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | alpha-(2-Hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-alpha-phenylbenzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO2/c1-19(2)17(21)18(13-14-20,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,20H,13-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)C(CCO)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.36 |
| Formel vikt | 283.1572 |