Läs mer
N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 2514958-43-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Dimetindene Maleate Imp. G (EP), Dimetindene Imp. G (EP), N,N-Dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity G as Hydrochloride, Dimetindene Impurity G as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCC1=C(c2ccccc2)c3ccccc3C1 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2-(3-phenyl-1H-inden-2-yl)ethanamine;hydrochloride |
| Visa mer |