Läs mer
N,N-Dimethyl-2,4-dinitro-1-naphthalenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-2,4-dinitro-1-naphthalenamine |
| CAS | 39139-79-2 |
| Molekylformel | C12H11N3O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-(Dimethylamino)-2,4-dinitronaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O4/c1-13(2)12-9-6-4-3-5-8(9)10(14(16)17)7-11(12)15(18)19/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)c1c(cc(c2ccccc12)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2,4-dinitronaphthalen-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.23 |
| Formel vikt | 261.075 |