missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,N-dimethyl-2,4-dinitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-dimethyl-2,4-dinitroaniline |
| CAS | 1670-17-3 |
| Molekylformel | C8H9N3O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O4/c1-9(2)7-4-3-6(10(12)13)5-8(7)11(14)15/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2,4-dinitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.17 |
| Formel vikt | 211.0593 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?