missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide, Mikromol™

Produktkod. 17902596
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17902596 100 mg
17991816 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17902596 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0333.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
CAS 1346600-85-8
Analyt- eller komponentnamn N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C19 H21 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide, Zolpidem Tartrate Imp. A (EP), 5-Methyl Zolpidem
InChI formel InChI=1S/C19H21N3O/c1-13-5-7-15(8-6-13)19-16(12-18(23)21(3)4)22-10-9-14(2)11-17(22)20-19/h5-11H,12H2,1-4H3
LEDER CN(C)C(=O)Cc1c(nc2cc(C)ccn12)c3ccc(C)cc3
IUPAC-namn N,N-dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 307.39
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 307.1685 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.