Läs mer
N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide |
| CAS | 5810-11-7 |
| Molekylformel | C6H10ClNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N,N-dimethyl-3-oxobutanamide, 2-Chloro-N,N-dimethylacetoacetamide, 2-Chloroacetoacetic Acid N,N-dimethylamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10ClNO2/c1-4(9)5(7)6(10)8(2)3/h5H,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)C(Cl)C(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.6 |
| Formel vikt | 163.04 |