Läs mer
N,N-Dimethyl-2-methylene-Beta-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-2-methylene-beta-alanine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-5(6(8)9)4-7(2)3/h1,4H2,2-3H3,(H,8,9) |
| Formel vikt | 129.079 |