Läs mer
N,N-Dimethyl-2-phenoxyethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-2-phenoxyethanamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-11(2)8-9-12-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 165.1154 |
| Procent renhet | >95% |