Läs mer
N,N-Dimethyl-2-[phenyl(4-tolyl)methoxy]acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethyl-2-[phenyl(4-tolyl)methoxy]acetamide |
| CAS | 17322-51-9 |
| Molekylformel | C18H21NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-2-[(p-methyl-alpha-phenylbenzyl)oxy]acetamide, N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO2/c1-14-9-11-16(12-10-14)18(15-7-5-4-6-8-15)21-13-17(20)19(2)3/h4-12,18H,13H2,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)COC(c1ccccc1)c2ccc(C)cc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.36 |
| Formel vikt | 283.1572 |